Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SULT1C4 Protein
A cDNA sequence encoding the SULT1C4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | SULT1C4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15954249
|
enQuireBio™
QP13644-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944249
|
enQuireBio™
QP13644-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934249
|
enQuireBio™
QP13644-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SULT1C4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SULT1C4 protein solution (1 mg/ml) containing 0.1M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MALHDMEDFT FDGTKRLSVN YVKGILQPTD TCDIWDKIWN FQAKPDDLLI STYPKAGTTW TQEIVELIQN EGDVEKSKRA PTHQRFPFLE MKIPSLGSGL EQAHAMPSPR ILKTHLPFHL LPPSLLEKNC KIIYVARNPK DNMVSYYHFQ RMNKALPAPG TWEEYFETFL AGKVCWGSWH EHVKGWWEAK DKHRILYLFY EDMKKNPKHE IQKLAEFIGK KLDDKVLDKI VHYTSFDVMK QNPMANYSSI PAEIMDHSIS PFMRKGAVGD WKKHFTVAQN ERFDEDYKKK MTDTRLTFHF QF | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |