missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SUMO1 Protein
A cDNA sequence encoding the SUMO1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | SUMO1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15954259
|
enQuireBio™
QP13648-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15974259
|
enQuireBio™
QP13648-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964259
|
enQuireBio™
QP13648-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SUMO1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
10mM sodium chloride, 100mM imidazole, 0.5mM PMSF, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSDQEAKPST EDLGDKKEGE YIKLKVIGQD SSEIHFKVKM TTHLKKLKES YCQRQGVPMN SLRFLFEGQR IADNHTPKEL GMEEEDVIEV YQEQTGGHST V | |
Greater than 98.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |