Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SUMO3 Protein
A cDNA sequence encoding the SUMO3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | SUMO3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15974269
|
enQuireBio™
QP13650-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964269
|
enQuireBio™
QP13650-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954269
|
enQuireBio™
QP13650-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SUMO3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SUMO3 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 0.1M NaCl,1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSEEKPKEGV KTENDHINLK VAGQDGSVVQ FKIKRHTPLS KLMKAYCERQ GLSMRQIRFR FDGQPINETD TPAQLEMEDE DTIDVFQQQT GG | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |