missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SYF2 Protein
A cDNA sequence encoding the SYF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1595.00€
Spécification
Nom | SYF2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15904289
|
enQuireBio™
QP13655-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924289
|
enQuireBio™
QP13655-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914289
|
enQuireBio™
QP13655-50UG |
50 μg |
1595.00€
50µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SYF2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SYF2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 50% glycerol, 0.2M NaCl, 5mM DTT and 2mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDYEKVKL LEISAEDAER WERKKKRKNP DLGFSDYAAA QLRQYHRLTK QIKPDMETYE RLREKHGEEF FPTSNSLLHG THVPSTEEID RMVIDLEKQI EKRDKYSRRR PYNDDADIDY INERNAKFNK KAERFYGKYT AEIKQNLERG TAV | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |