Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SYK Protein
A cDNA sequence encoding the SYK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1450.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) 6850
Nom SYK Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) SYK
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15954289
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13656-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15944289
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13656-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15934289
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13656-100UG
100 μg
1450.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
6850
Research Use Only
SYK
Human
Flag Tag
SYK protein is supplied in 50mM Tris pH 7.5, 300mM NaCl and 10% Glycerol.
SYK Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Human (HEK293)
MHHHHHHDYKDDDDKKLMASSGMADSANHLPFFFGNITREEAEDYLVQGGMSDGL YLLRQSRNYLGGFALSVAHGRKAHHYTIERELNGTYAIAGGRTHASPADLCHYHSQES DGLVCLLKKPFNRPQGVQPKTGPFEDLKENLIREYVKQTWNLQGQALEQAIISQKPQL EKLIATTAHEKMPWFHGKISREESEQIVLIGSKTNGKFLIRARDNNGSYALCLLHEGKV LHYRIDKDKTGKLSIPEGKKFDTLWQLVEHYSYKADGLLRVLTVPCQKIGTQGNVNFG GRPQLPGSHPATWSAGGIISRIKSYSFPKPGHRKSSPAQGNRQESTVSFNPYEPELA PWAADKGPQREALPMDTEVYESPYADPEEIRPKEVYLDRKLLTLEDKELGSGNFGTV KKGYYQMKKVVKTVAVKILKNEANDPALKDELLAEANVMQQLDNPYIVRMIGICEAES WMLVMEMAELGPLNKYLQQNRHVKDKNIIELVHQVSMGMKYLEESNFVHRDLAARN VLLVTQHYAKISDFGLSKALRADENYYKAQTHGKWPVKWYAPECINYYKFSSKSDVW SFGVLMWEAFSYGQKPYRGMKGSEVTAMLEKGERMGCPAGCPREMYDLMNLCWT YDVENRPGFAAVELRLRNYYYDVVN
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.