missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human T-cell surface glycoprotein CD1c Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) T-cell surface glycoprotein CD1c, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001756.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 911 |
Nom | T-cell surface glycoprotein CD1c Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15947719
|
enQuireBio™
QP5783-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15967719
|
enQuireBio™
QP5783-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957719
|
enQuireBio™
QP5783-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15977719
|
enQuireBio™
QP5783-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15987719
|
enQuireBio™
QP5783-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15997719
|
enQuireBio™
QP5783-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001756.2 | |
T-cell surface glycoprotein CD1c Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
911 | |
Research Use Only | |
CD1C | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NADASQEHVS FHVIQIFSFV NQSWARGQGS GWLDELQTHG WDSESGTIIF LHNWSKGNFS NEELSDLELL FRFYLFGLTR EIQDHASQDY SKYPFEVQVK AGCELHSGKS PEGFFQVAFN GLDLLSFQNT TWVPSPGCGS LAQSVCHLLN HQYEGVTETV YNLIRSTCPR FLLGLLDAGK MYVHRQVRPE AWLSSRPSLG SGQLLLVCHA SGFYPKPVWV TWMRNEQEQL GTKHGDILPN ADGTWYLQVI LEVASEEPAG LSCRVRHSSL GGQDIILYWG HHFSM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |