Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TBC1D22B Protein
A cDNA sequence encoding the TBC1D22B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom TBC1D22B Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15904409
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13694-1UG
1 μg
131.00€
1µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15924409
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13694-5UG
5 μg
203.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15914409
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13694-50UG
50 μg
1740.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
TBC1D22B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TBC1D22B protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) 30% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAENSK QFWKRSAKLP GSIQPVYGAQ HPPLDPRLTK NFIKERSKVN TVPLKNKKAS SFHEFARNTS DAWDIGDDEE EDFSSPSFQT LNSKVALATA AQVLENHSKL RVKPERSQST TSDVPANYKV IKSSSDAQLS RNSSDTCLRN PLHKQQSLPL RPIIPLVARI SDQNASGAPP MTVREKTRLE KFRQLLSSQN TDLDELRKCS WPGVPREVRP ITWRLLSGYL PANTERRKLT LQRKREEYFG FIEQYYDSRN EEHHQDTYRQ IHIDIPRTNP LIPLFQQPLV QEIFERILFI WAIRHPASGY VQGINDLVTP FFVVFLSEYV EEDVENFDVT NLSQDMLRSI EADSFWCMSK LLDGIQDNYT FAQPGIQKKV KALEELVSRI DEQVHNHFRR YEVEYLQFAF RWMNNLLMRE LPLRCTIRLW DTYQSEPEGF SHFHLYVCAA FLIKWRKEIL DEEDFQGLLM LLQNLPTIHW GNEEIGLLLA EAYRLKYMFA DAPNHYRR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.