Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TBCA Protein
A cDNA sequence encoding the TBCA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | TBCA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15954409
|
enQuireBio™
QP13695-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944409
|
enQuireBio™
QP13695-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934409
|
enQuireBio™
QP13695-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TBCA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The TBCA solution contains 20mM Tris-HCl buffer pH 7.5, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MADPRVRQIK IKTGVVKRLV KEKVMYEKEA KQQEEKIEKM RAEDGENYDI KKQAEILQES RMMIPDCQRR LEAAYLDLQR ILENEKDLEE AEEYKEARLV LDSVKLEA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |