Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TCEA1 Protein
A cDNA sequence encoding the TCEA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | TCEA1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15954439
|
enQuireBio™
QP13705-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944439
|
enQuireBio™
QP13705-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934439
|
enQuireBio™
QP13705-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TCEA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The TCEA1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 1mM DTT, 50mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMEDEVV RFAKKMDKMV QKKNAAGALD LLKELKNIPM TLELLQSTRI GMSVNAIRKQ STDEEVTSLA KSLIKSWKKL LDGPSTEKDL DEKKKEPAIT SQNSPEAREE STSSGNVSNR KDETNARDTY VSSFPRAPST SDSVRLKCRE MLAAALRTGD DYIAIGADEE ELGSQIEEAI YQEIRNTDMK YKNRVRSRIS NLKDAKNPNL RKNVLCGNIP PDLFARMTAE EMASDELKEM RKNLTKEAIR EHQMAKTGGT QTDLFTCGKC KKKNCTYTQV QTRSADEPMT TFVVCNECGN RWKFC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |