Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TCEAL7 Protein
A cDNA sequence encoding the TCEAL7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom TCEAL7 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15944449
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13708-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15934449
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13708-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15924449
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13708-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
TCEAL7 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The TCEAL7 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 2mM DTT and 50% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMQKPCK ENEGKPKCSV PKREEKRPYG EFERQQTEGN FRQRLLQSLE EFKEDIDYRH FKDEEMTREG DEMERCLEEI RGLRKKFRAL HSNHRHSRDR PYPI
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.