Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TDP2 Protein
A cDNA sequence encoding the TDP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7815.00€
Spécification
Nom TDP2 Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15944479
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13716-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-08-2022
pour voir le stock disponible 
15924479
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13716-10UG
10 μg
205.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-08-2022
pour voir le stock disponible 
15934479
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13716-1MG
1 mg
7815.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-08-2022
Spécification
TDP2 Protein
His
Human
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
TDP2
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMELGSCL EGGREAAEEE GEPEVKKRRL LCVEFASVAS CDAAVAQCFL AENDWEMERA LNSYFEPPVE ESALERRPET ISEPKTYVDL TNEETTDSTT SKISPSEDTQ QENGSMFSLI TWNIDGLDLN NLSERARGVC SYLALYSPDV IFLQEVIPPY YSYLKKRSSN YEIITGHEEG YFTAIMLKKS RVKLKSQEII PFPSTKMMRN LLCVHVNVSG NELCLMTSHL ESTRGHAAER MNQLKMVLKK MQEAPESATV IFAGDTNLRD REVTRCGGLP NNIVDVWEFL GKPKHCQYTW DTQMNSNLGI TAACKLRFDR IFFRAAAEEG HIIPRSLDLL GLEKLDCGRF PSDHWGLLCN LDIIL
51567