Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIPIN Protein
A cDNA sequence encoding the TIPIN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | TIPIN Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15974599
|
enQuireBio™
QP13755-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954599
|
enQuireBio™
QP13755-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964599
|
enQuireBio™
QP13755-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TIPIN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The TIPIN solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLEPQEN GVIDLPDYEH VEDETFPPFP PPASPERQDG EGTEPDEESG NGAPVPVPPK RTVKRNIPKL DAQRLISERG LPALRHVFDK AKFKGKGHEA EDLKMLIRHM EHWAHRLFPK LQFEDFIDRV EYLGSKKEVQ TCLKRIRLDL PILHEDFVSN NDEVAENNEH DVTSTELDPF LTNLSESEMF ASELSRSLTE EQQQRIERNK QLALERRQAK LLSNSQTLGN DMLMNTPRAH TVEEVNTDED QKEESNGLNE DILDNPCNDA IANTLNEEET LLDQSFKNVQ QQLDATSRNI TEAR | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |