Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TMED10 Protein
A cDNA sequence encoding the TMED10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 10972 |
---|---|
Nom | TMED10 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | TMED10 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15954619
|
enQuireBio™
QP13761-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944619
|
enQuireBio™
QP13761-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934619
|
enQuireBio™
QP13761-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
10972 | |
Research Use Only | |
TMED10 | |
Human | |
His | |
The TMED10 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 30% glycerol. |
TMED10 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSISFHLPI NSRKCLREEI HKDLLVTGAY EISDQSGGAG GLRSHLKITD SAGHILYSKE DATKGKFAFT TEDYDMFEVC FESKGTGRIP DQLVILDMKH GVEAKNYEEI AKVEKLKPLE VELRRLEDLS ESIVNDFAYM KKREEEMRDT NESTNTR | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |