Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFR1 / CD120a / TNFRSF1A Protein
Recombinant Protein
2490.00€ - 4060.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001056.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 7132 |
Nom | TNFR1 / CD120a / TNFRSF1A Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15975939
|
enQuireBio™
QP5348-500UG |
500 μg |
2490.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965939
|
enQuireBio™
QP5348-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_001056.1 | |
TNFR1 / CD120a / TNFRSF1A Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Neutralization of human TNF alpha induced L929 cell cytolysis significantly was induced by less than 100 ng/ml of Human TNFR1 / CD120a / TNFRSF1A which corresponds to an activity of at least 1.0 x 10^4 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
7132 | |
Research Use Only | |
TNFRSF1A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDSVCPQGKY IHPQNNSICC TKCHKGTYLY NDCPGPGQDT DCRECESGSF TASENHLRHC LSCSKCRKEM GQVEISSCTV DRDTVCGCKN QYRHYWSENL FQCFNCSLCL NGTVHLSCQE KQNTVCTCHA GFFLRENECV SCSNCKKSLE CTKLCLPQIE N | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |