Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFRSF14 Protein
A cDNA sequence encoding the TNFRSF14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 8740 |
---|---|
Nom | TNFRSF14 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | TNFSF14 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15964639
|
enQuireBio™
QP13768-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954639
|
enQuireBio™
QP13768-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944639
|
enQuireBio™
QP13768-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
8740 | |
Research Use Only | |
TNFSF14 | |
Human | |
His | |
The TNFRSF14 solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0), 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
TNFRSF14 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLPSCKED EYPVGSECCP KCSPGYRVKE ACGELTGTVC EPCPPGTYIA HLNGLSKCLQ CQMCDPAMGL RASRNCSRTE NAVCGCSPGH FCIVQDGDHC AACRAYATSS PGQRVQKGGT ESQDTLCQNC PPGTFSPNGT LEECQHQTKC SWLVTKAGAG TSSSHWV | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |