Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFSF8 Protein
A cDNA sequence encoding the TNFSF8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 944 |
---|---|
Nom | TNFSF8 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | TNFSF8 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15904659
|
enQuireBio™
QP13773-HIS-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934659
|
enQuireBio™
QP13773-HIS-EC-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914659
|
enQuireBio™
QP13773-HIS-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924659
|
enQuireBio™
QP13773-HIS-50UG |
50 μg |
1595.00€
50µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15994649
|
enQuireBio™
QP13773-HIS-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
944 | |
Research Use Only | |
TNFSF8 | |
Human | |
His | |
TNFSF8 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
TNFSF8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQRTDSIP NSPDNVPLKG GNCSEDLLCI LKRAPFKKSW AYLQVAKHLN KTKLSWNKDG ILHGVRYQDG NLVIQFPGLY FIICQLQFLV QCPNNSVDLK LELLINKHIK KQALVTVCES GMQTKHVYQN LSQFLLDYLQ VNTTISVNVD TFQYIDTSTF PLENVLSIFL YSNSD | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |