Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNNI2 Protein
A cDNA sequence encoding the TNNI2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 4297.77€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 7136 |
---|---|
Nom | TNNI2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | TNNI2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15934669
|
enQuireBio™
QP13776-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924669
|
enQuireBio™
QP13776-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914669
|
enQuireBio™
QP13776-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
7136 | |
Research Use Only | |
TNNI2 | |
Human | |
Untagged | |
The TNNI2 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea, 20% glycerol and 0.2M NaCl. |
TNNI2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGDEEKRNRA ITARRQHLKS VMLQIAATEL EKEESRREAE KQNYLAEHCP PLHIPGSMSE VQELCKQLHA KIDAAEEEKY DMEVRVQKTS KELEDMNQKL FDLRGKFKRP PLRRVRMSAD AMLKALLGSK HKVCMDLRAN LKQVKKEDTE KERDLRDVGD WRKNIEEKSG MEGRKKMFES ES | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |