Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TPM4 / Tropomyosin 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TPM4 / Tropomyosin 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001138632.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 7171 |
Nom | TPM4 / Tropomyosin 4 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16096110
|
enQuireBio™
QP6828-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16016120
|
enQuireBio™
QP6828-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16006120
|
enQuireBio™
QP6828-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16026120
|
enQuireBio™
QP6828-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16036120
|
enQuireBio™
QP6828-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16046120
|
enQuireBio™
QP6828-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001138632.1 | |
TPM4 / Tropomyosin 4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7171 | |
Research Use Only | |
TPM4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AGLNSLEAVK RKIQALQQQA DEAEDRAQGL QRELDGERER REKAEGDVAA LNRRIQLVEE ELDRAQERLA TALQKLEEAE KAADESERGM KVIENRAMKD EEKMEIQEMQ LKEAKHIAEE ADRKYEEVAR KLVILEGELE RAEERAEVSE LKCGDLEEEL KNVTNNLKSL EAASEKYSEK EDKYEEEIKL LSDKLKEAET RAEFAERTVA KLEKTIDDLE EKLAQAKEEN VGLHQTLDQT LNELNCI | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |