Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSG Protein
A cDNA sequence encoding the TSG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1970.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 57045 |
---|---|
Nom | TSG Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | TWSG1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15975508
|
enQuireBio™
QP10900-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995508
|
enQuireBio™
QP10900-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985508
|
enQuireBio™
QP10900-1MG |
1 mg |
1970.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
57045 | |
Research Use Only | |
TWSG1 | |
Recombinant Protein | |
Human | |
CNKALCASDV SKCLIQELCQ CRPGEGNCSC CKECMLCLGA LWDECCDCVG MCNPRNYSDT PPTSKSTVEE LHEPIPSLFR ALTEGDTQLN WNIVSFPVAE ELSHHENLVS FLETVNQPHH QNVSVPSNNV HAPYSSDKEH MCTVVYFDDC MSIHQCKISC ESMGASKYRW FHNACCECIG PECIDYGSKT VKCMN CMF | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
TSG Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50, as measured by its ability to inhibit alkaline phosphatase production induced by rHuBMP-6 in mouse ATDC5 cells, is less than 16microg/ml. | |
Human | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered solution in PBS. |