missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSH Protein
A cDNA sequence encoding the TSH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | TSH Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | 11.72 IU/mg vial by Centaur CP. Siemens Centaur CP is standardized against WHO 3rd IRP 81/565. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15925518
|
enQuireBio™
QP10901-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905518
|
enQuireBio™
QP10901-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915518
|
enQuireBio™
QP10901-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TSH Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Human | |
Lyophilized from a concentrated solution containing 50mM ammonium bicarbonate. |
Research Use Only | |
11.72 IU/mg vial by Centaur CP. Siemens Centaur CP is standardized against WHO 3rd IRP 81/565. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |