Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSNAX Protein
A cDNA sequence encoding the TSNAX was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom TSNAX Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15954839
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13829-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15944839
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13829-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15934839
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13829-1MG
1 mg
5220.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
TSNAX Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TSNAX protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSNKEGS GGFRKRKHDN FPHNQRREGK DVNSSSPVML AFKSFQQELD ARHDKYERLV KLSRDITVES KRTIFLLHRI TSAPDMEDIL TESEIKLDGV RQKIFQVAQE LSGEDMHQFH RAITTGLQEY VEAVSFQHFI KTRSLISMDE INKQLIFTTE DNGKENKTPS SDAQDKQFGT WRLRVTPVDY LLGVADLTGE LMRMCINSVG NGDIDTPFEV SQFLRQVYDG FSFIGNTGPY EVSKKLYTLK QSLAKVENAC YALKVRGSEI PKHMLADVFS VKTEMIDQEE GIS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.