Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSSK6 Protein
A cDNA sequence encoding the TSSK6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom TSSK6 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15974849
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13833-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15964849
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13833-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15954849
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13833-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
TSSK6 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The TSSK6 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSGDKLL SELGYKLGRT IGEGSYSKVK VATSKKYKGT VAIKVVDRRR APPDFVNKFL PRELSILRGV RHPHIVHVFE FIEVCNGKLY IVMEAAATDL LQAVQRNGRI PGVQARDLFA QIAGAVRYLH DHHLVHRDLK CENVLLSPDE RRVKLTDFGF GRQAHGYPDL STTYCGSAAY ASPEVLLGIP YDPKKYDVWS MGVVLYVMVT GCMPFDDSDI AGLPRRQKRG VLYPEGLELS ERCKALIAEL LQFSPSARPS AGQVARNCWL RAGDSG
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.