Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Twinfilin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Twinfilin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_009215.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 11344 |
Nom | Twinfilin-2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16080721
|
enQuireBio™
QP7777-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16000731
|
enQuireBio™
QP7777-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16090721
|
enQuireBio™
QP7777-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16010731
|
enQuireBio™
QP7777-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16020731
|
enQuireBio™
QP7777-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16030731
|
enQuireBio™
QP7777-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_009215.1 | |
Twinfilin-2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11344 | |
Research Use Only | |
TWF2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AHQTGIHATE ELKEFFAKAR AGSVRLIKVV IEDEQLVLGA SQEPVGRWDQ DYDRAVLPLL DAQQPCYLLY RLDSQNAQGF EWLFLAWSPD NSPVRLKMLY AATRATVKKE FGGGHIKDEL FGTVKDDLSF AGYQKHLSSC AAPAPLTSAE RELQQIRINE VKTEISVESK HQTLQGLAFP LQPEAQRALQ QLKQKMVNYI QMKLDLERET IELVHTEPTD VAQLPSRVPR DAARYHFFLY KHTHEGDPLE SVVFIYSMPG YKCSIKERML YSSCKSRLLD SVEQDFHLEI AKKIEIGDGA ELTAEFLYDE VHPKQHAFKQ AFAKPKGPGG KRGHKRLIRG PGENGDDS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |