Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Twinkle protein, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Twinkle protein, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001157284.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 56652 |
Nom | Twinkle protein, mitochondrial Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16008871
|
enQuireBio™
QP9861-YE-100UG |
100 μg |
615.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16048871
|
enQuireBio™
QP9861-YE-500UG |
500 μg |
1665.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16018871
|
enQuireBio™
QP9861-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16038871
|
enQuireBio™
QP9861-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16058871
|
enQuireBio™
QP9861-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16028871
|
enQuireBio™
QP9861-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001157284.1 | |
Twinkle protein, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
56652 | |
Research Use Only | |
PEO1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
APGPPRRRYR KETLQALDMP VLPVTATEIR QYLRGHGIPF QDGHSCLRAL SPFAESSQLK GQTGVTTSFS LFIDKTTGHF LCMTSLAEGS WEDFQASVEG RGDGAREGFL LSKAPEFEDS EEVRRIWNRA IPLWELPDQE EVQLADTMFG LTKVTDDTLK RFSVRYLRPA RSLVFPWFSP GGSGLRGLKL LEAKCQGDGV SYEETTIPRP SAYHNLFGLP LISRRDAEVV LTSRELDSLA LNQSTGLPTL TLPRGTTCLP PALLPYLEQF RRIVFWLGDD LRSWEAAKLF ARKLNPKRCF LVRPGDQQPR PLEALNGGFN LSRILRTALP AWHKSIVSFR QLREEVLGEL SNVEQAAGLR WSRFPDLNRI LKGHRKGELT VFTGPTGSGK TTFISEYALD LCSQGVNTLW GSFEISNVRL ARVMLTQFAE GRLEDQLDKY DHWADRFEDL PLYFMTFHGQ QSIRTVIDTM QHAVYVYDIC HVIIDNLQFM MGHEQLSTDR IAAQDYIIGV FRKFATDNNC HVTLVIHPRK EDDDKELQTA SIFGSAKASQ EADNVLILQD RKLVTGPGKR YLQVSKNRFD GDVGVFPLEF NKNSLTFSIP PKNKARLKKI KDDTGPVAKK PSSGKKGATT QNSEICSGQA PTPDQPDTSK RSK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |