Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TYRP1 Protein
A cDNA sequence encoding the TYRP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom TYRP1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15944889
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13846-1UG
1 μg
131.00€
1µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15964889
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13846-5UG
5 μg
203.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15954889
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13846-50UG
50 μg
1740.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
TYRP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TYRP1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADLQFPRQCA TVEALRSGMC CPDLSPVSGP GTDRCGSSSG RGRCEAVTAD SRPHSPQYPH DGRDDREVWP LRFFNRTCHC NGNFSGHNCG TCRPGWRGAA CDQRVLIVRR NLLDLSKEEK NHFVRALDMA KRTTHPLFVI ATRRSEEILG PDGNTPQFEN ISIYNYFVWT HYYSVKKTFL GVGQESFGEV DFSHEGPAFL TWHRYHLLRL EKDMQEMLQE PSFSLPYWNF ATGKNVCDIC TDDLMGSRSN FDSTLISPNS VFSQWRVVCD SLEDYDTLGT LCNSTEDGPI RRNPAGNVAR PMVQRLPEPQ DVAQCLEVGL FDTPPFYSNS TNSFRNTVEG YSDPTGKYDP AVRSLHNLAH LFLNGTGGQT HLSPNDPIFV LLHTFTDAVF DEWLRRYNAD ISTFPLENAP IGHNRQYNMV PFWPPVTNTE MFVTAPDNLG YTYEIQWPSR EFSVPEHHHH HH
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.