Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2T Protein
A cDNA sequence encoding the UBE2T was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Nom | UBE2T Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15944959
|
enQuireBio™
QP13868-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934959
|
enQuireBio™
QP13868-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924959
|
enQuireBio™
QP13868-1MG |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
UBE2T Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The UBE2T solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQRASRLKRE LHMLATEPPP GITCWQDKDQ MDDLRAQILG GANTPYEKGV FKLEVIIPER YPFEPPQIRF LTPIYHPNID SAGRICLDVL KLPPKGAWRP SLNIATVLTS IQLLMSEPNP DDPLMADISS EFKYNKPAFL KNARQWTEKH ARQKQKADEE EMLDNLPEAG DSRVHNSTQK RKASQLVGIE KKFHPDVLEH HHHHH | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |