Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2Z Protein
A cDNA sequence encoding the UBE2Z was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | UBE2Z Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15974959
|
enQuireBio™
QP13869-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954959
|
enQuireBio™
QP13869-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964959
|
enQuireBio™
QP13869-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
UBE2Z Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The UBE2Z solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSIYKEP PPGMFVVPDT VDMTKIHALI TGPFDTPYEG GFFLFVFRCP PDYPIHPPRV KLMTTGNNTV RFNPNFYRNG KVCLSILGTW TGPAWSPAQS ISSVLISIQS LMTENPYHNE PGFEQERHPG DSKNYNECIR HETIRVAVCD MMEGKCPCPE PLRGVMEKSF LEYYDFYEVA CKDRLHLQGQ TMQDPFGEKR GHFDYQSLLM RLGLIRQKVL ERLHNENAEM DSDSSSSGTE TDLHGSLRV | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |