missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBLCP1 Protein
A cDNA sequence encoding the UBLCP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | UBLCP1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15994979
|
enQuireBio™
QP13875-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15974979
|
enQuireBio™
QP13875-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15984979
|
enQuireBio™
QP13875-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
UBLCP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
UBLCP1 protein solution (0.25 mg/ml) in Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMALPIIV KWGGQEYSVT TLSEDDTVLD LKQFLKTLTG VLPERQKLLG LKVKGKPAEN DVKLGALKLK PNTKIMMMGT REESLEDVLG PPPDNDDVVN DFDIEDEVVE VENREENLLK ISRRVKEYKV EILNPPREGK KLLVLDVDYT LFDHRSCAET GVELMRPYLH EFLTSAYEDY DIVIWSATNM KWIEAKMKEL GVSTNANYKI TFMLDSAAMI TVHTPRRGLI DVKPLGVIWG KFSEFYSKKN TIMFDDIGRN FLMNPQNGLK IRPFMKAHLN RDKDKELLKL TQYLKEIAKL DDFLDLNHKY WERYLSKKQG Q | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |