Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBQLN2 Protein
A cDNA sequence encoding the UBQLN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | UBQLN2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15924989
|
enQuireBio™
QP13876-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914989
|
enQuireBio™
QP13876-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15904989
|
enQuireBio™
QP13876-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
UBQLN2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
UBQLN2 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAENGES SGPPRPSRGP AAAQGSAAAP AEPKIIKVTV KTPKEKEEFA VPENSSVQQF KEAISKRFKS QTDQLVLIFA GKILKDQDTL IQHGIHDGLT VHLVIKSQNR PQGQSTQPSN AAGTNTTSAS TPRSNSTPIS TNSNPFGLGS LGGLAGLSSL GLSSTNFSEL QSQMQQQLMA SPEMMIQIME NPFVQSMLSN PDLMRQLIMA NPQMQQLIQR NPEISHLLNN PDIMRQTLEI ARNPAMMQEM MRNQDLALSN LESIPGGYNA LRRMYTDIQE PMLNAAQEQF GGNPFASVGS SSSSGEGTQP SRTENRDPLP NPWAPPPATQ SSATTSTTTS TGSGSGNSSS NATGNTVAAA NYVASIFSTP GMQSLLQQIT ENPQLIQNML SAPYMRSMMQ SLSQNPDLAA QMMLNSPLFT ANPQLQEQMR PQLPAFLQQM QNPDTLSAMS NPRAMQALMQ IQQGLQTLAT EAPGLIPSFT PGVGVGVLGT AIGPVGPVTP IGPIGPIVPF TPIGPIGPIG PTGPAAPPGS TGSGGPTGPT VSSAAPSETT SPTSESGPNQ QFIQQMVQAL AGANAPQLPN PEVRFQQQLE QLNAMGFLNR EANLQALIAT GGDINAAIER LLGSQPS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |