Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UDP-N-acetylhexosamine pyrophosphorylase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UDP-N-acetylhexosamine pyrophosphorylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001311042.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 6675 |
Nom | UDP-N-acetylhexosamine pyrophosphorylase Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16089350
|
enQuireBio™
QP7555-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16009360
|
enQuireBio™
QP7555-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16099350
|
enQuireBio™
QP7555-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16019360
|
enQuireBio™
QP7555-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16029360
|
enQuireBio™
QP7555-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16039360
|
enQuireBio™
QP7555-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001311042.1 | |
UDP-N-acetylhexosamine pyrophosphorylase Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform AGX1. | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6675 | |
Research Use Only | |
UAP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNINDLKLTL SKAGQEHLLR FWNELEEAQQ VELYAELQAM NFEELNFFFQ KAIEGFNQSS HQKNVDARME PVPREVLGSA TRDQDQLQAW ESEGLFQISQ NKVAVLLLAG GQGTRLGVAY PKGMYDVGLP SRKTLFQIQA ERILKLQQVA EKYYGNKCII PWYIMTSGRT MESTKEFFTK HKYFGLKKEN VIFFQQGMLP AMSFDGKIIL EEKNKVSMAP DGNGGLYRAL AAQNIVEDME QRGIWSIHVY CVDNILVKVA DPRFIGFCIQ KGADCGAKVV EKTNPTEPVG VVCRVDGVYQ VVEYSEISLA TAQKRSSDGR LLFNAGNIAN HFFTVPFLRD VVNVYEPQLQ HHVAQKKIPY VDTQGQLIKP DKPNGIKMEK FVFDIFQFAK KFVVYEVLRE DEFSPLKNAD SQNGKDNPTT ARHALMSLHH CWVLNAGGHF IDENGSRLPA IPRLKDANDV PIQCEISPLI SYAGEGLESY VADKEFHAPL IIDENGVHEL VKNGI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |