Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UGT8 Protein
A cDNA sequence encoding the UGT8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | UGT8 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15955009
|
enQuireBio™
QP13884-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945009
|
enQuireBio™
QP13884-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935009
|
enQuireBio™
QP13884-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
UGT8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
UGT8 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSAKIIIVP PIMFESHMYI FKTLASALHE RGHHTVFLLS EGRDIAPSNH YSLQRYPGIF NSTTSDAFLQ SKMRNIFSGR LTAIELFDIL DHYTKNCDLM VGNHALIQGL KKEKFDLLLV DPNDMCGFVI AHLLGVKYAV FSTGLWYPAE VGAPAPLAYV PEFNSLLTDR MNLLQRMKNT GVYLISRLGV SFLVLPKYER IMQKYNLLPE KSMYDLVHGS SLWMLCTDVA LEFPRPTLPN VVYVGGILTK PASPLPEDLQ RWVNGANEHG FVLVSFGAGV KYLSEDIANK LAGALGRLPQ KVIWRFSGPK PKNLGNNTKL IEWLPQNDLL GHSKIKAFLS HGGLNSIFET MYHGVPVVGI PLFGDHYDTM TRVQAKGMGI LLEWKTVTEK ELYEALVKVI NNPSYRQRAQ KLSEIHKDQP GHPVNRTIYW IDYIIRHNGA HHLRAAVHQI SFCQYFLLDI AFVLLLGAAL LYFLLSWVTK FIYRKIKSLW SRNKHSTVNG HYHNGILNGK YKRNGHIKHE KKVK | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |