Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ULBP4 Protein
A cDNA sequence encoding the ULBP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | ULBP4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15935029
|
enQuireBio™
QP13888-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915029
|
enQuireBio™
QP13888-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925029
|
enQuireBio™
QP13888-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ULBP4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ULBP4 was filtered (0.4 microm) and lyophilized in 0.05M Acetate buffer pH 4.0, 1% (w/v) Sucrose and 4% (w/v) Mannitol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASHSLCFNFTIK SLSRPGQPWC EAQVFLNKNL FLQYNSDNNM VKPLGLLGKK VYATSTWGEL TQTLGEVGRD LRMLLCDIKP QIKTSDPSTL QVEMFCQREA ERCTGASWQF ATNGEKSLLF DAMNMTWTVI NHEASKIKET WKKDRGLEKY FRKLSKGDCD HWLREFLGHW EAMPEPTGRR ST | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |