Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UPP1 Protein
A cDNA sequence encoding the UPP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | UPP1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15925069
|
enQuireBio™
QP13900-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905069
|
enQuireBio™
QP13900-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915069
|
enQuireBio™
QP13900-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
UPP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
UPP1 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.2M NaCl and 40% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAATGANAEK AESHNDCPVR LLNPNIAKMK EDILYHFNLT TSRHNFPALF GDVKFVCVGG SPSRMKAFIR CVGAELGLDC PGRDYPNICA GTDRYAMYKV GPVLSVSHGM GIPSISIMLH ELIKLLYYAR CSNVTIIRIG TSGGIGLEPG TVVITEQAVD TCFKAEFEQI VLGKRVIRKT DLNKKLVQEL LLCSAELSEF TTVVGNTMCT LDFYEGQGRL DGALCSYTEK DKQAYLEAAY AAGVRNIEME SSVFAAMCSA CGLQAAVVCV TLLNRLEGDQ ISSPRNVLSE YQQRPQRLVS YFIKKKLSKA | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |