missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UROS Protein
A cDNA sequence encoding the UROS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | UROS Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15995089
|
enQuireBio™
QP13909-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985089
|
enQuireBio™
QP13909-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975089
|
enQuireBio™
QP13909-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
UROS Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
UROS protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKVLLLKDAK EDDCGQDPYI RELGLYGLEA TLIPVLSFEF LSLPSFSEKL SHPEDYGGLI FTSPRAVEAA ELCLEQNNKT EVWERSLKEK WNAKSVYVVG NATASLVSKI GLDTEGETCG NAEKLAEYIC SRESSALPLL FPCGNLKREI LPKALKDKGI AMESITVYQT VAHPGIQGNL NSYYSQQGVP ASITFFSPSG LTYSLKHIQE LSGDNIDQIK FAAIGPTTAR ALAAQGLPVS CTAESPTPQA LATGIRKALQ PHGCC | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |