Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UTI Protein
A cDNA sequence encoding the UTI was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 216.00€
Spécification
Nom | UTI Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Human UTI has an activity of 2390IU/mg. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15955538
|
enQuireBio™
QP10909-2.5MG |
2.5 mg |
131.00€
2.50mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965538
|
enQuireBio™
QP10909-5MG |
5 mg |
131.00€
5mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945538
|
enQuireBio™
QP10909-10MG |
10 mg |
216.00€
10mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
UTI Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Human | |
Lyophilized from a (1 mg/ml) solution containing no additives. |
Research Use Only | |
Human UTI has an activity of 2390IU/mg. | |
Human | |
Untagged |