Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VAMP1 Protein
A cDNA sequence encoding the VAMP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1440.00€
Spécification
Nom | VAMP1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15975109
|
enQuireBio™
QP13915-20UG |
20 μg |
131.00€
20µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955109
|
enQuireBio™
QP13915-100UG |
100 μg |
203.00€
100µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965109
|
enQuireBio™
QP13915-1MG |
1 mg |
1440.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
VAMP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The protein solution (1 mg/ml) contains 1X PBS and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSAPAQPPAE GTEGTAPGGG PPGPPPNMTS NRRLQQTQAQVEEVVDIIRV NVDKVLERDQ KLSELDDRAD ALQAGASQFE SSAAKLKRKY W | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |