Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VAV1 Protein
A cDNA sequence encoding the VAV1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 7409 |
---|---|
Nom | VAV1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | VAV1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15935149
|
enQuireBio™
QP13927-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925149
|
enQuireBio™
QP13927-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915149
|
enQuireBio™
QP13927-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
7409 | |
Research Use Only | |
VAV1 | |
Human | |
His | |
VAV1 protein solution (0.25 mg/ml) containing In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 30% glycerol and 2mM DTT. |
VAV1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTEYDKR CCCLREIQQT EEKYTDTLGS IQQHFLKPLQ RFLKPQDIEI IFINIEDLLR VHTHFLKEMK EALGTPGAAN LYQVFIKYKE RFLVYGRYCS QVESASKHLD RVAAAREDVQ MKLEECSQRA NNGRFTLRDL LMVPMQRVLK YHLLLQELVK HTQEAMEKEN LRLALDAMRD LAQCVNEVKR DNETLRQITN FQLSIENLDQ SLAHYGRPKI DGELKITSVE RRSKMDRYAF LLDKALLICK RRGDSYDLKD FVNLHSFQVR DDSSGDRDNK KWSHMFLLIE DQGAQGYELF FKTRELKKKW MEQFEMAISN IYPENATANG HDFQMFSFEE TTSCKACQML LRGTFYQGYR CHRCRASAHK ECLGRVPPCG | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |