Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VEGF-165 Isoform Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 5365.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001165097.1 |
---|---|
Nom | VEGF-165 Isoform Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | VEGFA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15965689
|
enQuireBio™
QP5210-2UG |
2 μg |
107.00€
2µg |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945689
|
enQuireBio™
QP5210-10UG |
10 μg |
252.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935689
|
enQuireBio™
QP5210-100UG |
100 μg |
700.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975689
|
enQuireBio™
QP5210-500UG |
500 μg |
3285.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955689
|
enQuireBio™
QP5210-1MG |
1 mg |
5365.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_001165097.1 | |
Research Use Only | |
VEGFA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPMAEGGGQ NHHEVVKFMD VYQRSYCHPI ETLVDIFQEY PDEIEYIFKP SCVPLMRCGG CCNDEGLECV PTEESNITMQ IMRIKPHQGQ HIGEMSFLQH NKCECRPKKD RARQENPCGP CSERRKHLFV QDPQTCKCSC KNTDSRCKAR QLELNERTCR CDKPRR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
VEGF-165 Isoform Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
HUVEC proliferation is significantly induced by less than 10 ng/ml of Human VEGF-165 Isoform, or activity of at least 1.0 x 10^5 units/mg. Typical ED50 values are less than 5 ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |