Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VNN1 Protein
A cDNA sequence encoding the VNN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | VNN1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15965179
|
enQuireBio™
QP13938-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945179
|
enQuireBio™
QP13938-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955179
|
enQuireBio™
QP13938-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
VNN1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
VNN1 was filtered (0.4 microm) and lyophilized in 20mM Tris buffer, 50mM NaCl and 0.1% amisoft CS-22, pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASQDTFTAAVYE HAAILPNATL TPVSREEALA LMNRNLDILE GAITSAADQG AHIIVTPEDA IYGWNFNRDS LYPYLEDIPD PEVNWIPCNN RNRFGQTPVQ ERLSCLAKNN SIYVVANIGD KKPCDTSDPQ CPPDGRYQYN TDVVFDSQGK LVARYHKQNL FMGENQFNVP KEPEIVTFNT TFGSFGIFTC FDILFHDPAV TLVKDFHVDT IVFPTAWMNV LPHLSAVEFH SAWAMGMRVN FLASNIHYPS KKMTGSGIYA PNSSRAFHYD MKTEEGKLLL SQLDSHPSHS AVVNWTSYAS SIEALSSGNK EFKGTVFFDE FTFVKLTGVA GNYTVCQKDL CCHLSYKMSE NIPNEVYALG AFDGLHTVEG RYYLQICTLL KCKTTNLNTC GDSAETASTR FEMFSLSGTF GTQYVFPEVL LSENQLAPGE FQVSTDGRLF SLKPTSGPVL TVTLFGRLYE KDWASNASSG | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |