Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VPS25 Protein
A cDNA sequence encoding the VPS25 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom VPS25 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15955189
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13941-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15945189
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13941-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15935189
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13941-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
VPS25 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The VPS25 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl, and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAMSFE WPWQYRFPPF FTLQPNVDTR QKQLAAWCSL VLSFCRLHKQ SSMTVMEAQE SPLFNNVKLQ RKLPVESIQI VLEELRKKGN LEWLDKSKSS FLIMWRRPEE WGKLIYQWVS RSGQNNSVFT LYELTNGEDT EDEEFHGLDE ATLLRALQAL QQEHKAEIIT VSDGRGVKFF
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.