Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human XPA Protein
A cDNA sequence encoding the XPA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | XPA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15985279
|
enQuireBio™
QP13972-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975279
|
enQuireBio™
QP13972-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965279
|
enQuireBio™
QP13972-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
XPA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
XPA protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAADGA LPEAAALEQP AELPASVRAS IERKRQRALM LRQARLAARP YSATAAAATG GMANVKAAPK IIDTGGGFIL EEEEEEEQKI GKVVHQPGPV MEFDYVICEE CGKEFMDSYL MNHFDLPTCD NCRDADDKHK LITKTEAKQE YLLKDCDLEK REPPLKFIVK KNPHHSQWGD MKLYLKLQIV KRSLEVWGSQ EALEEAKEVR QENREKMKQK KFDKKVKELR RAVRSSVWKR ETIVHQHEYG PEENLEDDMY RKTCTMCGHE LTYEKM | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |