Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZFAND5 Protein
A cDNA sequence encoding the ZFAND5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom ZFAND5 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15995349
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13994-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15985349
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13994-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15975349
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13994-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
ZFAND5 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ZFAND5 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Phosphate buffer saline (pH 8.0), 30% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAQETNQ TPGPMLCSTG CGFYGNPRTN GMCSVCYKEH LQRQQNSGRM SPMGTASGSN SPTSDSASVQ RADTSLNNCE GAAGSTSEKS RNVPVAALPV TQQMTEMSIS REDKITTPKT EVSEPVVTQP SPSVSQPSTS QSEEKAPELP KPKKNRCFMC RKKVGLTGFD CRCGNLFCGL HRYSDKHNCP YDYKAEAAAK IRKENPVVVA EKIQRI
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.