Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein GLI2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein GLI2, was expressed in the hosts and tags indicated.
665.00€ - 1850.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_005261.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 2736 |
Nom | Zinc finger protein GLI2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15959879
|
enQuireBio™
QP6088-MA-20UG |
20 μg |
665.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949879
|
enQuireBio™
QP6088-MA-100UG |
100 μg |
1850.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15969879
|
enQuireBio™
QP6088-MA-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_005261.2 | |
Zinc finger protein GLI2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2736 | |
Research Use Only | |
GLI2 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
EQLADLKEDL DRDDCKQEAE VVIYETNCHW EDCTKEYDTQ EQLVHHINNE HIHGEKKEFV CRWQACTREQ KPFKAQYMLV VHMRRHTGEK PHKCTFEGCS KAYSRLENLK THLRSHTGEK PYVCEHEGCN KAFSNASDRA KHQNRTHSNE KPYICKIPGC TKRYTDPSSL RKHVKTVHGP DAHVTKKQRN DVHLRTPLLK ENGDSEAGTE PGGPESTEAS STSQAVEDCL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |