Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZMAT3 Protein
A cDNA sequence encoding the ZMAT3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 64393 |
---|---|
Nom | ZMAT3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | ZMAT3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15925389
|
enQuireBio™
QP14002-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915389
|
enQuireBio™
QP14002-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905389
|
enQuireBio™
QP14002-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
64393 | |
Research Use Only | |
ZMAT3 | |
Human | |
His | |
The ZMAT3 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT and 50% glycerol. |
ZMAT3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMILLQHA VLPPPKQPSP SPPMSVATRS TGTLQLPPQK PFGQEASLPL AGEEELSKGG EQDCALEELC KPLYCKLCNV TLNSAQQAQA HYQGKNHGKK LRNYYAANSC PPPARMSNVV EPAATPVVPV PPQMGSFKPG GRVILATEND YCKLCDASFS SPAVAQAHYQ GKNHAKRLRL AEAQSNSFSE SSELGQRRAR KEGNEFKMMP NRRNMYTVQN NSAGPYFNPR SRQRIPRDLA MCVTPSGQFY CSMCNVGAGE EMEFRQHLES KQHKSKVSEQ RYRNEMENLG YV | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |