missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZNF689 Protein
A cDNA sequence encoding the ZNF689 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | ZNF689 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915399
|
enQuireBio™
QP14005-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905399
|
enQuireBio™
QP14005-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995389
|
enQuireBio™
QP14005-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ZNF689 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ZNF689 protein solution (1.0 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAPPSAP LPAQGPGKAR PSRKRGRRPR ALKFVDVAVY FSPEEWGCLR PAQRALYRDV MRETYGHLGA LGCAGPKPAL ISWLERNTDD WEPAALDPQE YPRGLTVQRK SRTRKKNGEK EVFPPKEAPR KGKRGRRPSK PRLIPRQTSG GPICPDCGCT FPDHQALESH KCAQNLKKPY PCPDCGRRFS YPSLLVSHRR AHSGECPYVC DQCGKRFSQR KNLSQHQVIH TGEKPYHCPD CGRCFRRSRS LANHRTTHTG EKPHQCPSCG RRFAYPSLLA IHQRTHTGEK PYTCLECNRR FRQRTALVIH QRIHTGEKPY PCPDCERRFS SSSRLVSHRR VHSGERPYAC EHCEARFSQR STLLQHQLLH TGEKPYPCPD CGRAFRRSGS LAIHRSTHTE EKLHACDDCG RRFAYPSLLA SHRRVHSGER PYACDLCSKR FAQWSHLAQH QLLHTGEKPF PCLECGRCFR QRWSLAVHKC SPKAPNCSPR SAIGGSSQRG NAH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |