Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza-B Victoria Protein
A cDNA sequence encoding the Influenza-B Victoria was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2900.00€
Spécification
Nom Influenza-B Victoria Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Influenza
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15940439
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12444-10UG
10 μg
131.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
15960439
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12444-50UG
50 μg
203.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
15950439
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12444-1MG
1 mg
2900.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
Spécification
Influenza-B Victoria Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Influenza
Untagged
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
The B/ Victoria /53/99 solution contains STE, 0.1% sodium azide (NaN3) and 0.005% thimerosal.