missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H1N1 Taiwan Protein
Recombinant Protein
131.00€ - 2900.00€
Spécification
Nom | Influenza H1N1 Taiwan Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Influenza |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15989298
|
enQuireBio™
QP12079-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15909308
|
enQuireBio™
QP12079-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15999298
|
enQuireBio™
QP12079-1MG |
1 mg |
2900.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Influenza H1N1 Taiwan Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Influenza | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
The H1N1A/Taiwan/1/86 solution contains STE, 0.1% sodium azide (NaN3) and 0.005% thimerosal. |