Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H3N2 Victoria Recombinant Protein
A cDNA sequence encoding the H3N2 Victoria Recombinant was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Nom | Influenza H3N2 Victoria Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Influenza |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15939338
|
enQuireBio™
QP12090-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929338
|
enQuireBio™
QP12090-10UG |
10 μg |
288.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919338
|
enQuireBio™
QP12090-100UG |
100 μg |
2610.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Influenza H3N2 Victoria Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Influenza | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
The Recombinant H3N2 A/ Victoria 361/2011solution contains 10mM Sodium phosphate, pH 7.1,150mM NaCl and 0.005% Tween-20. |