Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza Vietnam HN31242/2007 Protein
A cDNA sequence encoding the Vietnam HN31242/2007 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Nom Influenza Vietnam HN31242/2007 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) H
Type de produit Recombinant Protein
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15975169
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13935-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15965169
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13935-10UG
10 μg
288.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15955169
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13935-100UG
100 μg
2610.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
Influenza Vietnam HN31242/2007 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPMDQICIG YHANNSTEQV DTIMEKNVTV THAQDILEKT HNGKLCDLDG VKPLILRDCS VAGWLLGNPM CDEFINVPEW SYIVEKANPA NDLCYPGNFN DYEELKHLLS RINHFEKIQI IPKSSWSDHE ASSGVSSACP YQGVPSFFRN VVWLIKKNNT YPTIKRSYNN TNQEDLLILW GIHHSNDAAE QTKLYQNPTT YISVGTSTLN QRLVPKIATR SKVNGQSGRM DFFWTILKPN DAINFESNGN FIAPEYAYKI VKKGDSAIMK SEVEYGNCNT KCQTPIGAIN SSMPFHNIHP LTIGECPKYV KSNKLVLATG LRNSPLHHHH HH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
H
Influenza
His
The H5N1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.