missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT63 Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Immunogenic protein MPT63, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | WP_003409684.1 |
---|---|
Nom | M. tuberculosis Immunogenic protein MPT63 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | mpt63 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16006661
|
enQuireBio™
QP8820-EC-100UG |
100 μg |
992.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16026661
|
enQuireBio™
QP8820-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16016661
|
enQuireBio™
QP8820-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16036661
|
enQuireBio™
QP8820-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16046661
|
enQuireBio™
QP8820-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16056661
|
enQuireBio™
QP8820-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
WP_003409684.1 | |
Research Use Only | |
mpt63 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AYPITGKLGS ELTMTDTVGQ VVLGWKVSDL KSSTAVIPGY PVAGQVWEAT ATVNAIRGSV TPAVSQFNAR TADGINYRVL WQAAGPDTIS GATIPQGEQS TGKIYFDVTG PSPTIVAMNN GMEDLLIWEP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
M. tuberculosis Immunogenic protein MPT63 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
M. tuberculosis | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |